Wichtige Dokumente
SMB01062
Viscidulin I
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
2-(2,6-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, 5,7,2′,6′-Tetrahydroxyflavonol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
302.24
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1c3c(cccc3O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-4-9(19)12-10(5-6)22-15(14(21)13(12)20)11-7(17)2-1-3-8(11)18/h1-5,16-19,21H
InChIKey
NULZZCUABWZIRV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)