Wichtige Dokumente
SMB01006
Dechlorogriseofulvin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
3′,4,6-Trimethoxy-5′-Methylspiro[1-Benzofuran-2,4′-Cyclohex-2-Ene]-1′,3-Dione, 7-Dechlorogriseofulvin, griseofulvin impurity B [EP impurity]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
318.32
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1
InChIKey
QPCYNIYZPDJCMB-XLFHBGCDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable