Wichtige Dokumente
SMB00810
Oleocanthal
from Olea europaea
Synonym(e):
(-)-Oleocanthal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Olea europaea
Assay
≥95%
Form
film
Mol-Gew.
304.34
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
InChIKey
VPOVFCBNUOUZGG-VAKDEWRISA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)