SMB00511
Skimmin
≥90% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
7-Hydroxycoumarin-7-glucoside, Umbelliferone glucoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC2=CC(O3)=C(C=C2)C=CC3=O
InChI
1S/C15H16O8/c16-6-10-12(18)13(19)14(20)15(23-10)21-8-3-1-7-2-4-11(17)22-9(7)5-8/h1-5,10,12-16,18-20H,6H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
VPAOSFFTKWUGAD-TVKJYDDYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)