Merck
SMB00216
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-methoxy-5-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]- 2H-1-benzopyran-2-one
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.52
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c4c(OC(=O)C=C4c5ccc(O)c(O)c5)c1
InChI
1S/C27H30O15/c1-37-11-5-16-20(12(7-19(31)40-16)10-2-3-13(28)14(29)4-10)17(6-11)41-27-25(36)23(34)22(33)18(42-27)9-39-26-24(35)21(32)15(30)8-38-26/h2-7,15,18,21-30,32-36H,8-9H2,1H3/t15-,18?,21+,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
InChIKey
GXDJGKMWLJOJFR-WEOFHENFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)