Wichtige Dokumente
SMB00214
Thunberginol H
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)[C@H]2Cc3cccc(O)c3C(=O)O2
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-13-7-6-10(8-15(13)21-2)14-9-11-4-3-5-12(18)16(11)17(19)22-14/h3-8,14,18H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChIKey
WKNXOKHAEDTQCX-CQSZACIVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)