SMB00172
Tephrosin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Deguelinol I, Hydroxydeguelin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@@]3(O)c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O7/c1-22(2)8-7-12-15(30-22)6-5-13-20(12)29-19-11-28-16-10-18(27-4)17(26-3)9-14(16)23(19,25)21(13)24/h5-10,19,25H,11H2,1-4H3/t19-,23-/m1/s1
InChIKey
AQBZCCQCDWNNJQ-AUSIDOKSSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable