Wichtige Dokumente
SMB00208
N-trans-caffeoyltyramine
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Typheramide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
InChIKey
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)