SAB5703051
Anti-Neurofilament L Antibody, clone 3L9Y10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NEFL,CMT1F,CMT2E,NF-L,NF68,NFL,PPP1R110
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3L9Y10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SSGSLMPSLENLDLSQVAAISNDLKSIRTQEKAQLQDLNDRFASFIERVHELEQQNKVLEAELLVLRQKHSEPSRFRALYEQEIRDLRLAAEDATNEKQALQGEREGLEETLRNLQARYEEEVLSREDAEGRLMEARKGADEAALARAELEKRIDSLMDEISFLKKVHEEEIAELQAQIQYAQISVEMDVT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFL(4747)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3