SAB5702506
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit monoclonal, 0E9I7
Synonym(e):
DYT14, DYT5b, TYH
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 0E9I7, Rabbit Monoclonal,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0E9I7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
59 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPTPDATTPQAKGFRRAVSELDAKQAEAIMVRGQGAPGPSLTGSPWPGTAAPAASYTPTPRSPRFIGRRQSLIEDARKEREAAVAAAAAAVPSEPGDPLE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)