SAB5702269
Anti-CD68 Antibody, clone 5S2F7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD68,GP110,LAMP4,SCARD1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5S2F7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
80-130 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TSQGPSTATHSPATTSHGNATVHPTSNSTATSPGFTSSAHPEPPPPSPSPSPTSKETIGDYTWTNGSQPCVHLQAQIQIRVMYTTQGGGEAWGISVLNPNK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD68(968)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)