Wichtige Dokumente
MAB3199
Sigma-Aldrich
Anti-E-Cadherin-Antikörper, Klon 67A4
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD324
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
67A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999)
Spezifität
Antikörper gegen E-Cadherin eignen sich zur Charakterisierung von Epithelzellen. E-Cadherin ist an der Adhäsion von Epithelzellen beteiligt (meist homotypisch und homophil). E-Cadherin wird auch auf unreifen erythroiden Zellen exprimiert. Der Antikörper 67A4 eignet sich zur Untersuchung der E-Cadherin-Expression mittels Durchflusszytometrie. Darüber hinaus blockiert er die Interaktion von E-Cadherin-Molekülen und eignet sich daher zur Untersuchung der E-Cadherin-vermittelten Signaltransduktion.
Das Antigen wird in nicht-neuralem Epithelgewebe exprimiert.
Immunogen
T-47D Brustkarzinom-Zelllinie
Anwendung
Der Anti-E-Cadherin-Antikörper, Klon 67A4, weist den Gehalt an E-Cadherin nach und wurde für die Verwendung in FC und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunblotting: 123 kDa in Membranfraktionen; Positivkontrolle MCF-7-Membranen. Konfluente Zellen wurden dreimal mit eiskalter PBS gewaschen und in 50 mM HEPES pH 7,5, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 10 % Glycerin, 1 % Triton X-100. 20 mM Na(4)P(2)O(7), 2 mM Na-Vanadat, 100 mM NaF, 2 mM PMSF, 20 μg/ml Leupeptin, 1 mM pNPP (para-Nitrophenylphosphat), 20 μg/ml Aprotinin und 200 μM NH(4)-Molybdat lysiert. Die Rohextrakte wurden durch Zentrifugieren geklärt (10.000 x g, 10 min), und die Überstände wurden in der Immunpräzipitation eingesetzt. Die Proteinkonzentration der geklärten Lysate wurde mittels BCA-Proteintest ermittelt. {Buhring et al. Leukemia 10:106-116, 1996}.
FACS-Analyse
Funktionelles Blockieren von E-Cadherin
Funktioniert nicht gut bei der Immunpräzipitation
Originalartikel, Buhring, H et al Leukemia 10:106-116, 1996.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1103
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 M PBS mit NaCl, pH-Wert 7,6, 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Androgen receptor-independent function of FoxA1 in prostate cancer metastasis.
Jin, HJ; Zhao, JC; Ogden, I; Bergan, RC; Yu, J
Cancer Research null
J C Evans et al.
Gene therapy, 22(10), 802-810 (2015-05-26)
Prostate cancer is the most common cancer in men of the western world. To date, no effective treatment exists for metastatic prostate cancer and consequently, there is an urgent need to develop new and improved therapeutics. In recent years, the
Jean-Hubert D Caberg et al.
Carcinogenesis, 29(7), 1441-1447 (2008-06-21)
Human papillomavirus (HPV) infection, particularly type 16, is causally associated with cancer of the uterine cervix. The persistence or progression of cervical lesions suggests that viral antigens are not adequately presented to the immune system. This hypothesis is reinforced by
Snjezana Kutlesa et al.
Journal of cell science, 115(Pt 23), 4505-4515 (2002-11-05)
Cadherins are a family of cell adhesion molecules that mainly mediate homotypic homophilic interactions, but for E-cadherin, heterophilic interactions with the integrin alpha(E)(CD103)beta(7) have also been reported. In the human thymus, where thymocytes develop in close contact with thymic stromal
The adhesion molecule E-cadherin and a surface antigen recognized by the antibody 9C4 are selectively expressed on erythroid cells of defined maturational stages.
Buhring, H J, et al.
Leukemia, 10, 106-116 (1996)