SAB5702261
Anti-MCM2 Antibody, clone 0Q10S9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MCM2,BM28,CCNL1,CDCL1,D3S3194,DFNA70,MITOTIN,cdc19
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0Q10S9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
125 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAESSESFTMASSPAQRRRGNDPLTSSPGRSSRRTDALTSSPGRDLPPFEDESEGLLGTEGPLEEEEDGEELIGDGMERDYRAIPELDAYEAEGLALDDE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCM2(4171)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)