SAB5702014
Anti-Lamin B1 Antibody, clone 5H8V8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ADLD, LMN, LMN2, LMNB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5H8V8, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DGKFIRLKNTSEQDQPMGGWEMIRKIGDTSVSYKYTSRYVLKAGQTVTIWAANAGVTASPPTDLIWKNQNSWGTGEDVKVILKNSQGEEVAQRSTVFKTTI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNB1(4001)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)