SAB5700085
Anti-NDUFS2 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CI-49, NDUFS2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
51
52
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
0.94 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFS2(4720)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable