SAB5600073
Anti-Synaptophysin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM258, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Major synaptic vesicle protein p38 antibody, SYPH , Syn p38
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM258, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable