SAB4700958
Monoclonal Anti-Cyclin D1 antibody produced in mouse
clone DCS-6
Synonym(e):
BCL1, CCND1, CYC-D1, PRAD1, U21B31
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DCS-6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, nonhuman primates, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 6 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_053056
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCND1(595)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)