SAB4700951
Monoclonal Anti-hTSH antibody produced in mouse
clone TSH-51
Synonym(e):
Thyrotropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TSH-51, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRH(7200)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)