SAB4300995
Anti-HSD17B13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HMFN0376, NIIL497, SCDR9, SDR16C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.3 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001129702.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSD17B13(345275)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)