SAB4300167
Anti-phospho-CDKN1B (pThr187) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CDKN4 antibody produced in rabbit, Anti-KIP1 antibody produced in rabbit, Anti-MEN1B antibody produced in rabbit, Anti-MEN4 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~27 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(E-Q-TP-P-K)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr187)
Angaben zum Gen
human ... CDKN1B(1027)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable