Wichtige Dokumente
SAB4200781
Anti-Haptoglobin antibody, Mouse monoclonal
clone HG-36, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HP, Anti-Zonulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HG-36, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 10 μg/ml human haptoglobin for coating
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HP(3240)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Haptoglobin specifically recognizes the three types of human haptoglobin (types 1-1, 2-1, and 2-2) The antibody recognizes both purified and haptoglobin in human serum, and shows no crossreactivity with human IgG, transferrin, C-reactive protein, α-1-acid glycoprotein, albumin, hemoglobin, or bovine, goat and sheep serum haptoglobin.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200781-25UL | |
SAB4200781-100UL | 4061833265352 |