Wichtige Dokumente
SAB4200738
Anti-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone FL-D6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FL-D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
FITC (fluorescein isothiocyanate) is a fluorochrome dye that absorbs ultraviolet or blue light (with peak wavelength of approximately 495 nm) causing molecules to become excited and emit a visible yellow-green light (with peak wavelength of approximately 519 nm).
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)