SAB4200661
Monoclonal Anti-Dynamin 2 (DNM2) antibody produced in mouse
clone DYN2-11, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
CMT2M, CMTDI1, CMTDIB, DI-CMTB, DYN2, DYNII, LCCS5, dynamin 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DYN2-11
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~98 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, monkey, canine, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using using whole extract of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using whole extract of HeLa cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNM2(1785)
mouse ... Dnm2(13430)
rat ... Dnm2(25751)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)