Wichtige Dokumente
SAB4200412
Anti-PLAUR/uPAR antibody, Mouse monoclonal
clone PL231, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CD87, Anti-Plasminogen activator urokinase receptor, Anti-UPAR, Anti-URKR, Monoclonal Anti-PLAUR/uPAR antibody produced in mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PL231, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
monkey, rat, canine, human, mouse
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extracts of HL-60 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLAUR(5329)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200412-200UL | 4061837884283 |