SAB2702344
Monoclonal Anti-Aspartate aminotransferase antibody produced in mouse
clone GT638, affinity isolated antibody
Synonym(e):
AST1, ASTQTL1, GIG18, cAspAT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT638, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
46kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:3000
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOT1(2805)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable