MAK467
Aspartate Transaminase (AST) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
AST Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
hematological disorder; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Linear detection range: 2 to 100 U/L
- This simple, convenient assay can be carried out in a microplate or a cuvette and takes only 10 minutes
Eignung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)