SAB2102064
Anti-RUNX1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AML1, Anti-AML1-EVI-1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-Runt-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
dog, rabbit, guinea pig, rat, bovine, human, horse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUNX1(861)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable