Merck
SAB1410804
Sigma-Aldrich
Anti-MVD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MPD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
western blot: 1 μg/mL
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MVD(4597)
Allgemeine Beschreibung
The enzyme mevalonate pyrophosphate decarboxylase catalyzes the conversion of mevalonate pyrophosphate into isopentenyl pyrophosphate in one of the early steps in cholesterol biosynthesis. It decarboxylates and dehydrates its substrate while hydrolyzing ATP. (provided by RefSeq)
Immunogen
MVD (NP_002452.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEKPLAAVTCTAPVNIAVIKYWGKRDEELVLPINSSLSVTLHQDQLKTTTTAVISKDFTEDRIWLNGREEDVGQPRLQACLREIRCLARKRRNSRDGDPLPSSLSCKVHVASVNNFPTAAGLASSAAGYACLAYTLARVYGVESDLSEVARRGSGSACRSLYGGFVEWQMGEQADGKDSIARQVAPESHWPELRVLILVVSAEKKLTGSTVGMRASVETSPLLRFRAESVVPARMAEMARCIRERDFPSFAQLTMKDSNQFHATCLDTFPPISYLNAISWRIIHLVHRFNAHHGDTKVAYTFDAGPNAVIFTLDDTVAEFVAAVWHGFPPGSNGDTFLKGLQVRPAPLSAELQAALAMEPTPGGVKYIIVTQVGPGPQILDDPCAHLLGPDGLPKPAA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)