GF03789355
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI140300
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 037-893-55
Größe × Dicke
50 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)