Merck
SAB1405163
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXJ2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G12, ascites fluid
Synonym(e):
FHX
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G12, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXJ2(55810)
Immunogen
FOXJ2 (NP_060886.1, 475 a.a. ~ 574 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TQTGHVPPQGGTHRPPAPARIADSCALTSGKQESAMSQVNSYGHPQAPHLYPGPSPMYPIPTQDSAGYNRPAHHMVPRPSVPPPGANEEIPDDFDWDLIT
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)