SAB1401724
Monoclonal Anti-SSH1 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ38102, KIAA1298, SSH-1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SSH1(54434)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PKSLLLKNSHCDKNPPSTEVVIKEESSPKKDMKPAKDLRLLFSNESEKPTTNSYLMQHQESIIQLQKAGLVRKHTKELERLKSVPADPAPPSRDGPAS
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable