SAB1400201
Monoclonal Anti-PEX6 antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PAF-2, Anti-PAF2, Anti-PXAAA1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PEX6(5190)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)