SAB1400183
Anti-NDUFS2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFS2(4720)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAALRALCGFRGVAAQVLRPGAGVRLPIQPSRGVRQWQPDVEWAQQFGGAVMYPSKETAHWKPPPWNDVDPPKDTIVKNITLNFGPQHPAAHGVLRLVMELSGEMVRKCDPHIGLLHRGTEKLIEYKTYLQALPYFDRLDYVSMMCNEQAYSLAVEKLLNIRPPPRAQWIRVLFGEITRLLNHIMAVTTHALDLGAMTPFFWLFEEREKMFEFYERVSGARMHAAYIRPGGVHQDLPLGLMDDIYQFSKNFSLRLDELEELLTNNRIWRNRTIDIGVVTAEEALNYGFSGVMLRGSGIQWDLRKTQPYDVYDQVEFDVPVGSRGDCYDRYLCRVEEMRQSLRIIAQCLNKMPPGEIKVDDAKVSPPKRAEMKTSMESLIHHFKLYTEGYQVPPGATYTAIEAPKGEFGVYLVSDGSSRPYRCKIKAPGFAHLAGLDKMSKGHMLADVVAIIGTQDIVFGEVDR
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable