S9514
Superose® 12 Prep-Gütegrad
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
suspension
Partikelgröße
20-40 μm (wet)
Porengröße
1,000-300,000 Da fractionation range (globular proteins)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 - 109.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 - 43 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.