Merck
GE29-0915-98
Sigma-Aldrich
Superose® 6 Increase
3.2/300, Cytiva 29-0915-98, 8.6 μm avg. part. size
Synonym(e):
Größenausschluss-Chromatographie, Superose-6-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
glass column
Produktlinie
Superose®
Mol-Gew.
5000-5000000 Da (globular proteins)
Hersteller/Markenname
Cytiva 29-0915-98
Parameter
<0.03 mL/min flow rate (20% ethanol at low temp)
<0.07 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.07 mL/min flow rate (water at low temp)
<0.15 mL/min flow rate (water at room temp)
3 Mpa (435 psi)
4-50 μL sample volume
Matrix
cross-linked agarose
polymeric
Aktive Matrixgruppe
agarose phase
Durchschnittliche Teilgröße
8.6 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Superose 6 Increase 3.2/300 ist eine vielseitig einsetzbare, vorgepackte Säule, die in der vorbereitenden Aufreinigung im Kleinmaßstab (4–50 μl Probenvolumen) im Rahmen der Größenausschluss-Chromatographie Anwendung findet und außerdem zur Charakterisierung und Analyse von Proteinen und anderen Biomolekülen mit Molekulargewichten zwischen 5.000 und 5.000.000 eingesetzt werden kann. Wenn eine hohe Auflösung erforderlich, die Probenmenge begrenzt und ein geringer Pufferverbrauch wichtig sind, ist dies die Säule der Wahl.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Höhere Auflösung im Vergleich zu Superose 6 und daher höherer Reinheitsgrad und bessere Analyseergebnisse.
  • Geringere Laufzeit im Vergleich zu Superose 6 und daher schnellere Ergebnisse.
  • Vielseitig einsetzbar sowohl für vorbereitende als auch analytische Zwecke, insbesondere für große Proteine und Komplexe.
  • Tolerant gegenüber aggressiven Reinigungsverfahren mit hohen pH-Werten, was die Lebensdauer der Säule verlängert und Übertragungsrückstände verringert.
Eignung
In allen üblichen Puffern stabil: 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 1 % SDS, organische Lösungsmittel, 0,5 M NaOH (zur Reinigung vor Ort (CIP))
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Pressure is generated by the flow through the chromatographic system. For optimal chromatography functionality, it is important to understand the principle of the pressure drop over the different parts of a system.
Protokolle
Superose from GE Healthcare are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Samples for chromatographic purification should be clear and free from particulate matter. Simple steps to clarify a sample before beginning purification will avoid clogging the column, can reduce the need for stringent washing procedures, and can extend the life of the chromatographic medium.