Merck
RES10070-A7
SAFC
L-Asparagin Monohydrat
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Aminobernsteinsäure-monoamid, (S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
About This Item
Lineare Formel:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
Beilstein:
1723527
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
98.5-101.0% dry basis
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin and microbial, tested
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Asparagin ist eine essenzielle Aminosäure. Sie wird als Komponente von Zellkulturmedien und als Rohstoff für die kommerzielle biopharmazeutische Herstellung von therapeutischen rekombinanten Proteinen und monoklonalen Antikörpern verwendet.
Verpackung
Das Produkt ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES10070-A701X: 100 g
RES10070-A702X: 1 kg
RES10070-A704X: 10 kg
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deia Abd El-Hady et al.
Food chemistry, 188, 551-558 (2015-06-05)
Acrylamide (AA) is a known lethal neurotoxin and carcinogen. AA is formed in foods during the browning process by the Maillard reaction of glucose (GL) with asparagine (AS). For the first time, the simultaneous online preconcentration and separation of AA
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact
Han Yao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 232-239 (2015-09-18)
L-asparaginase is an effective anti-tumor agent for acute lymphoblastic leukemia. This work presents the development of an activity determination of L-ASNase preparations for pharmaceutical quality control purposes, in accordance with analytical Quality by Design principles. Critical method attributes, the absorbance