R6258
Packungsreservoirs für nicht-ummantelte LC-Säulen
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Methode(n)
LPLC: suitable
Säule ID
4.8 cm
Größe
2,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit allen Fittings ausgestattet, die für den Anschluss an Säulen mit Gewinde notwendig sind. Die Oberseite hat ein 1/4-28 Fitting.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)