Wichtige Dokumente
R6028
Anti-ROCK-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Rho-kinase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 160 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
rat ... Rock1(81762)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)