Wichtige Dokumente
R0783
RG-239 hydrate
Synonym(e):
(3)-3-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-lup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, (3R)-3-Allyl-3-hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, 18 dia 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@](O)(CC=C)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C33H52O3.H2O/c1-9-14-33(36)20-17-29(6)24(28(33,4)5)13-15-31(8)25(29)11-10-23-26-22(21(2)3)12-16-32(26,27(34)35)19-18-30(23,31)7;/h9,22-26,36H,1-2,10-20H2,3-8H3,(H,34,35);1H2/t22-,23+,24-,25+,26+,29-,30+,31+,32-,33-;/m0./s1
InChIKey
JMELBGCTIDKOPM-RQBNYOBGSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)