Merck
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >30 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
InChIKey
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)