Wichtige Dokumente
PZ0148
CP-802079 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
({3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(thiazole-carbonyl)-phenoxy]-propyl}-methyl-amino)-acetic acid hydrochloride hydrate, N-[3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(2-thiazolylcarbonyl)phenoxy]propyl]-N-methyl-glycine hydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
very light brown
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2nccs2)c3ccc(Cl)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C22H21ClN2O4S.ClH.H2O/c1-25(14-20(26)27)12-10-19(15-2-6-17(23)7-3-15)29-18-8-4-16(5-9-18)21(28)22-24-11-13-30-22;;/h2-9,11,13,19H,10,12,14H2,1H3,(H,26,27);1H;1H2
InChIKey
CVQXAUBKPDYXHF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)