PLA0003
Rabbit anti-Phospho BRCA1 (S1280) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
BRCA1/BRCA2-containing complex, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, Fanconi anemia, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RING finger protein 53, RNF53, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, breast cancer 1, complementation group S, early onset, early onset breast cancer 1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 53, subunit 1, truncated BRCA1, truncated breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, truncated breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, truncated breast cancer type 1 susceptibility protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_009225.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... BRCA1(672)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)