Wichtige Dokumente
P8556
Pentachlornitrobenzol
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥94% (GC), powder
Synonym(e):
PCNB, Quintozen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥94% (GC)
Form
crystalline powder
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: 50 mg/mL, clear, faintly to slightly yellow
Dichte
1.718 g/cm3 at 25 °C
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Anwendung(en)
agriculture
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChIKey
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?