Wichtige Dokumente
P1922
Monoclonal Anti-Progesterone antibody produced in rat
clone 2H4, tissue culture supernatant
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H4, monoclonal
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000 - 1:2000 (using Progesterone-BSA for coating.)
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable