MTCR1040R
MTC™ Bio Fraction CollectorTube Rack
holds 80 x 1.5 /2.0 mL tubes, red, pack of 5 ea
Synonym(e):
gel processing, sample slide, tube holder, tube storage
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
red
Leistungsmerkmale
holds 80 x 1.5 /2.0 mL tubes
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio R1040-R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 80 well (5 rows of 16) for 1.5 to 2.0mL microtubes
- Rainbow pack available — 5 colors
- Two frosted marking areas, on the bottom and side
- Raised numbers beside each well
- Recessed well bottoms for improved tube stability
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)