MTCC2540OB
MTC™ Bio Screw Cap MacroTubes®
capacity 5 mL, black, sterile, pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
Synonym(e):
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black
conical
polypropylene
screw cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2540-OB
Parameter
25,000 × g speed (max)
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatible with standard equipment
- Centrifuge at up to 25,000xg
- RNase, DNase & pyrogen free
- Unsurpassed Clarity
- Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)