Merck
EP0030119827
Eppendorf® Tube Rack for 5.0 and 15 mL Tubes
Holds 12 x 5-15 mL tubes, 12 wells (2 rows of 6 wells each), pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
12 wells (2 rows of 6 wells each)
Holds 12 x 5-15 mL tubes
Verpackung
pkg of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 30119827
Farbe
white
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)