Wichtige Dokumente
MAK078
Xanthine Oxidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
XO Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... XDH(7498)
mouse ... XDH(22436)
rat ... XDH(497811)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Ersetzt durch