Wichtige Dokumente
M5818
Monoclonal Anti-hMps1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone N1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TTK(7272)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)