Merck
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
Synonym(e):
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble 20 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
InChIKey
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Biochem./physiol. Wirkung
Melatonin receptor antagonist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)